Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 15122699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
450 μl
500 μl
Nb par paquet:
120 microplaques
120 plaques
20 plaques
Volume (métrique) de travail:
10 à 400 μl
20 à 450 μl
Hauteur (métrique):
14,4 mm
14,5 mm
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Volume (métrique) de travail Hauteur (métrique) Conditionnement
15122699 500 μl 120 microplaques 20 à 450 μl 14,5 mm 120 pièces
15102699 450 μl 20 plaques 10 à 400 μl 14,4 mm 20 pièces
15112699 450 μl 120 plaques 10 à 400 μl 14,4 mm 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15122699 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P132
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round V-Bottom Microtiter Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifiés Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits SureSTART WebSeal Level 1
Couleur Clear
Type de produit Microplaque
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 20 à 450 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 500 μl
Type de puits En forme de V
Nb par paquet 120 microplaques
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 14,5 mm
Diamètre (métrique) du puits 8 mm
Plate Size Microtiter