Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 15152699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
1 300 μl
Nb par paquet:
50
50 plaques
5 plaques
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Code-barres Conditionnement
15152699 1 300 μl 50 Aucun code-barres 50 pièces
15142699 1 300 μl 5 plaques Aucun code-barres 5 pièces
16552050 1 300 μl 5 plaques Code-barres inclus 5 pièces
16572050 1 300 μl 50 plaques Code-barres inclus 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15152699 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P133
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 1 000 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Sans revêtement
Volume total (métrique) du puits 1 300 μl
Type de puits Rond
Nb par paquet 50
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 31,6 mm
Diamètre (métrique) du puits 8 mm
Plate Size Mid-well
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.