Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 16552050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
1 300 μl
Nb par paquet:
50
50 plaques
5 plaques
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
5 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Nb par paquet Code-barres Conditionnement
16552050 1 300 μl 5 plaques Code-barres inclus 5 pièces
15142699 1 300 μl 5 plaques Aucun code-barres 5 pièces
15152699 1 300 μl 50 Aucun code-barres 50 pièces
16572050 1 300 μl 50 plaques Code-barres inclus 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16552050 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P103B
 Article restreint
En stock
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Round U-Bottom Mid-well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1.
Caractéristiques principales
  • Le format SBS et le code-barres permettent l’inventaire automatique avec l’échantillonneur automatique Vanquish
  • Surveillez et gérez un inventaire de 9 plaques DeepWell maximum ou de 20 plaques à puits peu profonds (15 mm de hauteur) dans le chargeur Vanquish avec trois positions supplémentaires dans l’échantillonneur automatique Vanquish, pour un maximum de 8 832 échantillons
  • Gérez l’ensemble du stock grâce à la lecture des codes-barres avec détection de niveau d’étagère vide et vérification des plaques à puits
  • Il est également possible d’automatiser les flux de travail grâce à la lecture de codes-barres
Les codes-barres indiquent une identification de la plaque à puits et l’orientation latérale correcte de la plaque pour garantir la bonne position dans l’échantillonneur automatique Vanquish et dans l’unité du chargeur lors du chargement et de l’exécution de la séquence analytique. Les plaques ne peuvent pas être acceptées si l’orientation est mauvaise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifiés Specification Certified, GC/MS Tested
Array 8 x 12
Gamme de produits WebSeal
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 1 000 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non-coated
Volume total (métrique) du puits 1 300 μl
Type de puits Rond
Nb par paquet 5 plaques
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 31.6 mm
Diamètre (métrique) du puits Ouverture de 8 mm de diamètre
Plate Size Mid-well