Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Descrizione
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
978
Specifica
Specifica
| Couleur | Bleu |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Résistant aux solvants |
| Matériau | Silicone, PTFE |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de puits | 96 |
| Nb par paquet | 5 tapis |
| Diamètre de bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | HPLC, UHPLC, GC |
| Pré-fendu | Oui |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.