Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Level 1 Everyday Analysis
Code produit 15192709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Matériau:
EVA
Silicone
Silicone, PTFE
Nb par paquet:
10
5
5 tapis
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Matériau Nb par paquet unitSize
15192709 Non EVA 5 tapis 5 pièces
17443193 Non EVA - 50 pièces
17433193 Non Silicone 5 tapis 5 pièces
15896251 Non Silicone 5 tapis 50 pièces
16231362 Oui Silicone 5 tapis 5 pièces
15182709 Oui Silicone 10 10 pièces
15102719 Non Silicone, PTFE 5 5 pièces
15112719 Oui Silicone, PTFE 5 tapis 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15192709 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180M101
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Round, Performance Level 1 for everyday chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 8 mm Diameter Round 96-Well Plate Sealing Mats are designed for everyday chromatography analysis. They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types and are ideal for non-regulated laboratories using water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
978
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Résistant à l’alcool
Matériau EVA
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5 tapis
Diamètre de bouchon 8 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Non
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility Plaque à 96 puits