Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2 High-Throughput Applications
Code produit 15162749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pré-fendu:
Non
Oui
Nbre de puits:
96
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pré-fendu Nbre de puits Conditionnement
15162749 Oui 96 5 pièces
15152749 Non 96 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15162749 Fournisseur Thermo Scientific™ Supplier No. 60180M122
En stock
Add to basket
Add to basket
Demande de devis en gros
This item is not returnable. View return policy
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Performance Level 2 for high-throughput chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 8 mm Diameter Square 96-Well Plate Sealing Mats are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput applications using GC and HPLC/UHPLC and are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
These 96-well plate sealing mats are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Excellente compatibilité thermique et chimique
  • Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
  • Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
  • Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
  • Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
986
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Bleu
Solvent Or Alcohol Resistant Résistant aux solvants
Matériau Silicone, PTFE
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Nb par paquet 5
Diamètre de bouchon 8 mm
À utiliser avec (application) HPLC, UHPLC, GC
Pré-fendu Oui
Gamme de produits WebSeal
Adhésif, adhésive Aucun
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +121°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility Plaque à 96 puits