Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Level 3 High Performance Applications
Code produit 16456449 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
1000 μl
1 000 μl
1200 μl
1 200 μl
Hauteur (métrique):
33 mm
41,5 mm
41,5 mm
Code-barres:
Aucun code-barres
Code-barres inclus
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Hauteur (métrique) Code-barres unitSize
16456449 1000 μl 33 mm Aucun code-barres 10 pièces
16469375 1200 μl 41,5 mm Aucun code-barres 10 pièces
30286142 1 200 μl 41,5 mm Code-barres inclus 10 pièces
30286146 1 000 μl 33 mm Code-barres inclus 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16456449 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60180P343
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Mid-well Plates, Round U-Bottom, 7 mm Diameter, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate+ 96-Well Round U-Bottom 7 mm Diameter Mid-well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate+ glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Code-barres Aucun code-barres
Certifiés Specification Certified
Array 8 x 12
Gamme de produits SureSTART WebSeal Level 3
Couleur Clear
Matériau Polypropylène
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 to 90 μL
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Glass-coated
Volume total (métrique) du puits 1000 μl
Type de puits Rond
Nb par paquet 10 Plates
Plage de températures (métrique) -80°C to 121°C
Hauteur (métrique) 33 mm
Diamètre (métrique) du puits 7 mm
Plate Size Mid-well