Learn More
Thermo Scientific™ SureTect™ Test PCR multiplex de détection de l'altération des boissons
Code produit 31723041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
96 tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
31723041 96 tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31723041 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A57289
Solutions qPCR rapides pour les fabricants de boissons. Détectez rapidement un large éventail d'agents altérant les boissons à partir d'une seule réaction PCR grâce à ce test.
Une solution rapide pour détecter et différencier rapidement les levures et les champignons ; Brettertanomyces . Développé en partenariat avec un grand fabricant mondial de boissons pour répondre à l’industrie’ s besoins.
Le SureTect™ Le test PCR multiplex de détection de l'altération des boissons est une solution optimisée alliant rapidité et performance sur une plateforme facile à utiliser et économique, offrant des résultats fiables en toutes circonstances.
Simple
  • Flux de travail simple et facile à utiliser
  • Réactifs de lyse pré-dosés et réactifs PCR  lyophilisés
  • Cycle de lyse automatique avec très peu d'étapes de pipetage
Rapide et flexible
  • Dépistage et différenciation rapides des levures et des  moisissures en un seul test PCR
  • Détection rapide pour des interventions précoces et une grande fiabilité de la production
  • Tester jusqu'à 96 échantillons par série
  • Plateformes PCR ouvertes
Intelligent
  • PCR multiplex hautement spécifique permettant de réduire les coûts et le temps de manipulation, fournissant des résultats pour les quatre familles de micro-organismes d'altération les plus importantes des boissons, incluant plus de 100 souches, en une seule réaction PCR :
    • Levures et moisissures (Y &M)
    • Bactéries lactiques (LAB) et bactéries acétiques (AAB)
    • Espèces de Brettanomyces
    • Levures résistantes aux conservateurs (PRY)
  • Des résultats exploitables jusqu'à 4 jours plus tôt (selon votre flux de travail actuel) permettant de prendre des décisions basées sur les risques
  • Flux de travail optimisé avec des scellés perforables pour réduire la contamination croisée
  • Ce logiciel intuitif et convivial fournit des résultats fiables, sans interprétation subjective.
  • Des données exploitables permettent de prendre des décisions rapides dans une chaîne d'approvisionnement complexe.
  • Contrôle positif interne (IPC ) dans chaque essai pour une confiance totale dans les résultats
Le SureTect™ Le test PCR multiplex de détection de l'altération des boissons comprend :
  • Tubes Lysis Plus
  • Supplément de lyse
  • Tubes de test PCR multiplex pour la détection de l'altération des boissons
  • Thermo Scientific Joints perforables à 96 puits (3 feuilles par kit)
  • SureTect Casquettes PCR
Le SureTect™ Le test PCR multiplex de détection de l'altération des boissons est validé sur le Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Système PCR en temps réel pour la sécurité alimentaire avec RapidFinder™ Logiciel d'analyse v3.0 ou ultérieur, vous permettant de tester facilement et en toute confiance. Une fois l'exécution terminée, les résultats interprétés sont clairement affichés et peuvent être rapportés, stockés, imprimés ou téléchargés selon les besoins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver les kits non ouverts à –2 °C. Rangez les différents composants comme indiqué dans le mode d'emploi.
Quantité 96 tests
Pour l'analyse des échantillons alimentaires et environnementaux uniquement