Learn More
Laboratoires Anios™ SURFA’SAFE 02
Description
- Contient 100 % de composants organiques facilement biodégradables
- Éthanol d’origine végétale
- Large spectre antimicrobien
- Grande compatibilité avec les matériaux
- Convient au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux et des surfaces dans les salles d’opération, des services à haut risque et des services de soins
- La mousse distribuée limite la formation d’aérosols et de composants volatils
- Bactéricide, tuberculocide, fongicide, virucide
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant |
| Certifications/Conformité | Écodétergent certifié ECOCERT Greenlife. Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697.Tuberculocide : EN 14348, EN 13697. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Actif selon EN 14476 + A1 sur le PRV (modèle du VHB), le BVDV (modèle du VHC), le virus de la vaccine, le virus de l’herpès et le rotavirus |
| Composition | 30 % d’eau, désinfectant(s) : éthanol (CAS n°64-17-5 : 380 mg/g), peroxyde d’hydrogène (CAS n°7722-84) |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux et des surfaces dans les salles d’opération, des services à haut risque et des services de soins |
| Quantité | 12/Carton |
| Volume (métrique) | 750 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- surfa'safe premium
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
- MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, N-C12-14-alkyltrimethylenedi amines