Learn More
Tork Spray désinfectant de surface
Code produit 30243768 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Scent:
Sans parfum
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Scent Conditionnement
30243768 Sans parfum 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243768 Fournisseur Tork Code fournisseur 193610
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Tork Le spray désinfectant de surface est un désinfectant prêt à l'emploi, efficace contre un large spectre de bactéries, de levures et de virus, y compris le coronavirus.
  • Tue 99,99 % des virus enveloppés en cinq minutes, y compris le coronavirus EN14476 : Activité virucide limitée (active contre les virus enveloppés tels que, par exemple, Durée d'exposition aux virus de la grippe, du coronavirus, du VIH, de l'herpès et de l'hépatite : 5 minutes en conditions insalubres.
  • Formule biodégradable. Ingrédient actif 100% végétal (acide lactique).
  • Sans danger pour le contact avec les surfaces alimentaires. Le spray désinfectant de surface convient aux applications PT2 (désinfectants non destinés à une application directe sur les humains ou les animaux) et PT4 (zones de production alimentaire et d'alimentation animale). Les surfaces en contact avec les aliments doivent être rincées à l'eau potable après désinfection avec le produit.
  • Ce produit est un spray multi-usages prêt à l'emploi, sans alcool, pour la désinfection des surfaces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Flacon pulvérisateur
Color-coded Non
Forme Líquido transparente
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Couleur Transparent
Conditionnement Bouteille en plastique
Alternate Part Number 7322541432632