Learn More
Anritsu™ Sonde de surface
Code produit 11992149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
50 mm
Type:
Sonde IDA
Sonde à micro-capteur, prise CC
Sonde à microcapteur, prise ANP
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type unitSize
11992149 20mm Sonde IDA 1 pièce
11972149 50 mm Sonde à microcapteur, prise ANP 1 pièce
11962149 50 mm Sonde à micro-capteur, prise CC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11992149 Fournisseur Anritsu™ Code fournisseur 343KTC1ANP
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermocouple KT de surface coudé ultra-rapide
• Thermocouple coudé 45° ultra-rapide, petite surface, câble PTFE 1 m
• Sonde inox pour petites surfaces rondes ou planes
Spécification
Description 20 mm L
Type Sonde IDA
Longueur (métrique) 20mm