Learn More
Neogen Clean-Trace™ Test des protéines de surface (allergènes) Swab alltec60
Code produit 17228530
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60/boîte
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17228530 60/boîte 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17228530 Fournisseur Neogen Clean-Trace™ Code fournisseur 7000034528
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Solution rapide, simple et fiable pour surveiller la présence d’allergènes sur les surfaces et nettoyer plus efficacement.
  • Détecte au moins 3 µg de protéines sur les surfaces et dans les zones difficiles à atteindre.
  • Permet d’évaluer et d’améliorer les performances d’hygiène.
  • Un changement de couleur permet de voir failement le niveau de propreté.
  • Les résultats en temps réel permettent une action corrective immédiate.
  • Validé pour une gamme de protéines allergéniques, comme les œufs, le lait, le gluten, le soja, l’Arachide, l’amande et le sarrasin.
Spécification
Type de test Hygiène de surface
Quantité 60/boîte
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3M Clean-Trace Surface Protein (Allergen) Test Swab
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate, sodium hydroxide