Learn More
Laboratoires Anios™ Surfanios IP Sterile PAE
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Produit biocide prêt à l’emploi avec large spectre
- Combinaison synergique de 2 ingrédients actifs antimicrobiens
- Sans aldéhyde
- Activité conforme aux normes européennes
- Avec de la PPI
- Emballé en conditionnement double
- Irradié aux rayons gamma
Spécification
Spécification
| Type de produit | Spray désinfectant |
| pH | 9 à 12 à 20°C |
| Certifications/Conformité | Bactéricide : N 1276, EN 13697. Levuricide : EN 1650 |
| Composition | N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, nº CAS 2372-82-9 (0,51 mg/g), chlorure de didécyldiméthylammonium, nº CAS 7173-51-5 (0,25 mg/g). |
| Type de conteneur | Flacon pulvérisateur |
| À utiliser avec (application) | Désinfection des surfaces et des équipements dans les salles blanches (A et B) |
| Quantité | 6/Carton |
| Volume (métrique) | 1 L |