Learn More
Laboratoires Anios™ Surfanios Premium
Code produit 11766023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
20 L
Conditionnement:
10L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11766023 5 L 20L
11750644 20 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11766023 Fournisseur Laboratoires Anios™ Code fournisseur 1917036
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nettoyage et désinfection des sols, des murs, des équipements médicaux et des dispositifs médicaux non invasifs.
Nettoyage et désinfection matériel y compris médical. pH pur 11.2; pH dilué 8. Sans rinçage. Formule concentrée très économique : dilution à 0,25% soit 20 ml pour 8 l d'eau.
Désinfectant détergent pour sols et surfaces :
  • Solution de couleur verte
  • pH du produit pur : 11,2
  • pH du produit dilué (0,25 %) : environ 8
  • Densité : 1,007
  • Indice de réfraction : 1,3587
Spécification
Type de produit Surfanios Premium
Composition N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces
Comprend Avec pompe de 20 ml
Quantité 4/paquet
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SURFANIOS PREMIUM
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1, 3-DIAMINE, DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, PROPAN-2-OL