Learn More
Terumo™ Aiguilles hypodermiques de sécurité SurGuard™ 3, 21G, 2 po. (5,1 cm)
Description
- 3 modes d’activation : pouce, doigt ou surface dure
- Séparez les prises de doigt/pouce avec des crêtes et des surfaces antidérapantes
- Verrous de moyeu et d’aiguille pour la post-activation de sécurité
- Large gamme de tailles
- Sensation d’injection ferme
- Aiguilles plus nettes parmi les grandes marques testées ; 10 % plus nettes que les aiguilles similaires de Becton, Dickinson et Company
- Injections plus confortables pour les patients
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 21 G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille hypodermique de sécurité |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 5,1 cm |
| Type de pointe d’aiguille | Sharp |