Learn More
Poulten Selfe™ Viscomètre à niveau suspendu
Code produit 13161043
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
13161043 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13161043 Fournisseur Poulten Selfe™ Code fournisseur 1625/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    207.44€ / 1 pièces
    Économisez 23.56€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Convient aux liquides transparents.Avec certificat d’étalonnage UKAS
  • Type BS/IP/SL, IP71.Convient aux liquides transparents. Longueur totale nominale 330 mm. Taille approximative de l’échantillon : de 22 à 40 ml. Disponible sans certificat de calibration, veuillez poser la question.
  • Avec certificat de calib
Spécification
Type de produit Viscosimètre à niveau suspendu
Gamme de viscosité 3,5 à 10 cSt
Certifications/Conformité UKAS
Dimensions 1
Volume (métrique) 22 à 40 ml