Learn More
BICASA Meuble suspendu sous plan de travail avec tiroirs pour poste de travail Kompatto
Code produit 30057546 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de la monture:
Anthracite
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture unitSize
30057546 Anthracite 1 pièce
30057564 Bleu 1 pièce
30057560 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30057546 Fournisseur BICASA Code fournisseur KDRAWA
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Meuble suspendu sous plan de travail avec 3 tiroirs à fermeture douce et verrouillage central pour poste de travail Kompatto. Fabriqué en panneaux de particules ignifugés.
  • Pour station de travail série Kompatto
  • En suspension sous la paillasse
  • Tiroirs : Coulisses coulissantes certifiées EN 14749 - Système d'amortissement à fermeture douce - Capacité de charge unitaire de 40 kg
  • Système de verrouillage central par défaut
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
  • Corps de panneaux de particules ignifuges
  • Gris clair (2 décoratifs) - épaisseur 19 mm
  • Panneaux et portes de tiroirs frontaux avec bord arrondi ABS
Spécification
Type de produit Gabinete suspendido bajo encimera
Couleur Gris clair
Couleur de la monture Anthracite
Matériau Tableau des particules
Comprend 3 cajones de cierre suave con cerradura central
À utiliser avec (équipement) Station de travail Kompatto
Dimensions (L x l x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 500 mm