Learn More
BICASA Armoire suspendue sous plan de travail avec porte à charnières pour poste de travail Kompatto
Tous les produits BICASA ProduitsDescription
- Pour station de travail série Kompatto
- En suspension sous la paillasse
- Portes : 270° degrés d'ouverture - Charnières à fermeture automatique
- Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
- Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
- Corps de panneaux de particules ignifuges
- Gris clair (2 décoratifs) - épaisseur 19 mm
- Panneaux et portes de tiroirs frontaux avec bord arrondi ABS
Spécification
Spécification
| Type de produit | Gabinete suspendido bajo encimera |
| Couleur | Gris clair |
| Couleur de la monture | Anthracite |
| Matériau | Tableau des particules |
| Nbre d’étagères | 1 |
| Comprend | Ouverture de la porte à gauche |
| À utiliser avec (équipement) | Station de travail Kompatto |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x (500 + 20) x 530 mm |
| Largeur (impériale) | 19,7 in |
| Largeur (métrique) | 500 mm |