Learn More
BICASA Armoire suspendue sous plan de travail avec porte à charnières pour poste de travail Kompatto
Code produit 30057587 Tous les produits BICASA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Ouverture de la porte à droite
Ouverture de la porte à gauche
Couleur de la monture:
Anthracite
Bleu
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Couleur de la monture Conditionnement
30057587 Ouverture de la porte à droite Bleu 1 pièce
30057538 Ouverture de la porte à gauche Anthracite 1 pièce
30057558 Ouverture de la porte à gauche Bleu 1 pièce
30057537 Ouverture de la porte à gauche Rouge 1 pièce
30057584 Ouverture de la porte à droite Anthracite 1 pièce
30057557 Ouverture de la porte à droite Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30057587 Fournisseur BICASA Code fournisseur KDORHB
Expédition estimée: 18-12-2026
Armoire suspendue sous plan de travail avec porte à charnières pour poste de travail Kompatto. Fabriqué en panneaux de particules ignifugés.
  • Pour station de travail série Kompatto
  • En suspension sous la paillasse
  • Portes : 270° degrés d'ouverture - Charnières à fermeture automatique
  • Largeur du corps : 500 mm + poignée ergonomique en aluminium anodisé et peint de 20 mm
  • Étagère en tôle d’acier (réglable en hauteur) - Verrouillage à clé en option
  • Corps de panneaux de particules ignifuges
  • Gris clair (2 décoratifs) - épaisseur 19 mm
  • Panneaux et portes de tiroirs frontaux avec bord arrondi ABS
Spécification
Type de produit Gabinete suspendido bajo encimera
Couleur Gris clair
Couleur de la monture Bleu
Matériau Tableau des particules
Nbre d’étagères 1
Comprend Ouverture de la porte à droite
À utiliser avec (équipement) Station de travail Kompatto
Dimensions (L x l x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Largeur (impériale) 19,7 in
Largeur (métrique) 500 mm