Learn More
BICASA Armoire en suspension sous la paillasse certifiée pour station de travail Kompatto
Tous les produits BICASA ProduitsDescription
- Pour station de travail série Kompatto
- En suspension sous la paillasse
- Tiroirs : guide coulissant certifié EN 14749 - Système d’amortissement - Capacité de charge unique de 40,0 kg
- Système de verrouillage central par défaut
- Largeur du corps 500 mm + 20 mm de poignée ergonomique en aluminum anodisé et peint
- Corps de panneaux de particules ignifuges
- Couleur gris clair (2 motifs) - 19 mm d’épaisseur
- Panneaux et portes de tiroirs frontaux avec bord arrondi ABS
- Couleurs de façade disponibles : gris, rouge, bleu, anthracite
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Dimensions (P x L x H) | 600 x 520 x 530 mm |
| Capacité de charge (impériale) | 88 lb |
| Capacité de charge (métrique) | 40,0 kg |
| Nbre de tiroirs | 3 |