Learn More
Hettich Lab Technology™ Portoir de suspension
Code produit 11942248
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptateur pour rotor pivotant de suspension 1624 : 5277, 1357, 1327, 1326
Rotor pivotant de suspension 1460, Plaques : MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), plaque PCR, bandelettes PCR avec plaque
Rotor swing-out de suspension 1624, 4758, 1726 Adaptateur 5277, 1357, 1327, 1326
Rotor à suspension pivotante 1798, 4753, 5694, 4446, 4296
Suspension, rotor pivotant 1494
Suspension, rotor pivotant 1624, 1726, 4758
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11942248 Rotor pivotant de suspension 1460, Plaques : MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), plaque PCR, bandelettes PCR avec plaque 1 pièce
10740223 Suspension, rotor pivotant 1494 1 pièce
10424635 Suspension, rotor pivotant 1624, 1726, 4758 -
10575705 Rotor swing-out de suspension 1624, 4758, 1726 Adaptateur 5277, 1357, 1327, 1326 1 pièce
10117010 Rotor à suspension pivotante 1798, 4753, 5694, 4446, 4296 -
10049430 Adaptateur pour rotor pivotant de suspension 1624 : 5277, 1357, 1327, 1326 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11942248 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1453A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le portoir de suspension s’adapte à un rotor libre et peut accueillir une variété de godets et / ou de tubes.
  • Disponible en plusieurs configurations
  • Configurations capables de s’adapter à une multitude de charges de travail de centrifugeuses personnalisées
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor pivotant de suspension 1460, Plaques : MTP, CP, DWP, MS, QP, Microtest (Terasaki), plaque PCR, bandelettes PCR avec plaque
Type Portoir de suspension
Type de conteneur Portoir de suspension libre
Nbre de positions Dépendance de l'adaptateur