Learn More
Sutezolid, TRC
Code produit 30419977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30419977 5 mg -
30408820 25 mg -
30422060 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30419977 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS8800035MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168828-58-8
Formule moléculaire C16H20FN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Synonyme N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480
Nom IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-thiomorpholine-4-ylphényl)-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-yl]méthyl]acétamide
SMILES CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sutezolid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Poids de la formule 353.1209