Learn More
Sutezolid, TRC
Code produit 30422060
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422060 10 mg 10mg
30419977 5 mg -
30408820 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30422060 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS88000310MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 168828-58-8
Formule moléculaire C16H20FN3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Synonyme N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-thiomorpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100480, U 100480
Nom IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-thiomorpholine-4-ylphényl)-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-yl]méthyl]acétamide
SMILES CC(NC[C@H]1CN(C(O1)=O)C2=CC(F)=C(N3CCSCC3)C=C2)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sutezolid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-24-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Poids de la formule 353.1209