Learn More
Suxibuzone, MedChemExpress
Code produit 16498658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498658 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16498658 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1079
MedChemExpress Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Suxibuzone is a drug used for joint and muscular pain, is a prodrug of the non steroidal anti inflammatory drug Phenylbutazone.
Spécification
Nom chimique ou matériau Suxibuzone
CAS 27470-51-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26N2O6
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (228.07 mM)
SMILES O=C(OCC1(CCCC)C(N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O)=O)CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 438.47
Poids de la formule 438.47
Pourcentage de pureté 99.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation