Learn More
Suxibuzone, TRC
Code produit 30137294
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137294 5 g 5g
30007736 100 mg 100mg
30008301 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137294 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS8800005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27470-51-5
Formule moléculaire C24 H26 N2 O6
Poids moléculaire (g/mol) 438.47
Synonyme Suxibuzone, 4-[(4-Butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
Nom IUPAC 4-[(4-butyl-3,5-dioxo-1,2-diphenylpyrazolidin-4-yl)methoxy]-4-oxobutanoic acid
SMILES CCCCC1(COC(=O)CCC(=O)O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Suxibuzone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C24H26N2O6/c1-2-3-16-24(17-32-21(29)15-14-20(27)28)22(30)25(18-10-6-4-7-11-18)26(23(24)31)19-12-8-5-9-13-19/h4-13H,2-3,14-17H2,1H3,(H,27,28)
Poids de la formule 438.1791
Pourcentage de pureté >95%