Learn More
A&D Instruments™ Vibro-viscosimètre à onde sinusoïdale série SV-10
Code produit 16601292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique) du bain:
314 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) du bain Conditionnement
16601292 314 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16601292 Fournisseur A&D Instruments™ Code fournisseur SV10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8475.46€
    6321.03€ / 1 pièces
    Économisez 2154.43€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le viscomètre à vibration SV-10 est simple à utiliser et fournit des résultats très précis et rapides. L’instrument est idéal pour les échantillons newtoniens et non newtoniens, en particulier ceux de nature volatile.
  • Mesure des viscosité très faibles (jusqu’à 1/3 de la viscosité de l’eau)
  • Petite taille d’échantillon, coupelles d’échantillon standard de 35 ml avec une taille en option de 13 ml et 10 ml
  • Aucun fuseau, aucune pièce interchangeable
  • Facile à nettoyer, il suffit d’essuyer
  • Mesure de température standard de 0 °C à 160 °C
  • Premiers résultats en 15 secondes, puis données en temps réel et en continu
  • Utilisation autonome ou avec le logiciel Free PC pour la collecte de données et la représentation graphique en temps réel
  • Large plage de mesure : 0,3 à 10 000 mPa (SV-10), 1000 à 100 000 mPa (SV-100)
  • Haute précision avec une répétabilité de ±1 % de la valeur affichée
Spécification
Gamme de viscosité 0,3 à 10 000 cP
Type d’affichage VFD
Comprend Interface RS232C, câble de connexion de 1,5 m
Hauteur (métrique) 536 mm
Largeur (métrique) 332 mm
Profondeur (métrique) du bain 314 mm
Plage de températures (métrique) 0°C à 160°C
Poids (métrique) 5 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur, 14 VA
Fréquence 30 Hz