Learn More
Couvercles en verre borosilicaté SVL™
Code produit 15587690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
15587690 100 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15587690 Fournisseur SVL Code fournisseur 29603
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour une utilisation avec les récipients de réaction SVL™
  • Pour une utilisation avec les récipients de réaction SVL™
  • Construction en verre borosilicaté disponible en trois styles : - Lisse avec bouton (sans col) pour servir de couvercle, 296-00 - Avec deux cols (un col central vertical et un col latéral vertical) - Avec cinq cols comme indiqué dans le tableau ci-dessous
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (équipement) Récipient de réaction
Hauteur (métrique) 100 mm
Type de produit Couvercle
Diamètre (métrique) externe 100 mm