Learn More
Filetages en verre SVL™
Code produit 10106204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10106204 16 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10106204 Fournisseur SVL Code fournisseur 70301
Expédition estimée: 23-12-2026
Pour les souffleurs pour construire des appareils avec des joints SVL
  • Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
Spécification
Description Taille du joint SVL : 15
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) externe 16 mm
Longueur totale (impériale) 6,49 in
Longueur totale (métrique) 165 mm
Épaisseur (métrique) 1,8 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
Type de produit Tube de jonction