Learn More
Filetages en verre SVL™
Code produit 15507750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
22,5 mm
32 mm
44,1 mm
Conditionnement:
10 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
15507750 22,5 mm 50 pièces
10136014 22,5 mm 10 pièces
15517750 32 mm 50 pièces
15527750 44,1 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15507750 Fournisseur SVL Code fournisseur 70302
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVR™
  • Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
  • Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 22,5 mm
Longueur totale (impériale) 6,49 in
Longueur totale (métrique) 165 mm
Épaisseur (métrique) 1,8 mm
À utiliser avec (application) Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
Type de produit Tube de jonction