Learn More
SVL™ Filetages en verre SVL™
Description
- Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™
- Verre borosilicaté pour une résistance optimale aux chocs thermiques et à la corrosion chimique
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Diamètre (impériale) externe | 1,7 in |
| Diamètre (métrique) externe | 44,1 mm |
| Longueur totale (impériale) | 6,49 in |
| Longueur totale (métrique) | 165 mm |
| Épaisseur (métrique) | 3,2 mm |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour les souffleurs pour construire des appareils avec joints SVL™ |
| Type de produit | Tube de jonction |