Learn More
Récipient de réaction à paroi SVL™
Code produit 15557690
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15557690 1000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15557690 Fournisseur SVL Code fournisseur 29501
Expédition estimée: 30-12-2026
Idéal pour les réactions contrôlées par la température.
  • Avec la gaine extérieure à travers laquelle un milieu de contrôle de la température peut être diffusé (température maximale de 200°C)
  • Le contenu de la chambre intérieure peut être coupé via un robinet d’arrêt en PTFE Torion
  • Lorsqu’il est utilisé avec un couvercle SVL™ et un anneau d’étanchéité recouvert de PTFE, l’ensemble est exempt de graisse et résiste aux attaques chimiques
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre
À utiliser avec (application) Idéal pour les réactions contrôlées par la température et pour la circulation de l’eau ou de l’huile, etc.
Type de produit Récipient de réaction à paroi