Learn More
Bague de serrage SVL™ pour joint de fond
Code produit 12977016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du joint:
15
22
30
42
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du joint unitSize
12977016 42 10 pièces
10580291 22 10 pièces
12691591 30 10 pièces
12681591 15 10 pièces
12093948 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12977016 Fournisseur SVL Code fournisseur 70104
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En caoutchouc de silicone
  • Caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre les attaques chimiques
  • Le diamètre interne de la bague correspond à l’alésage du filetage en verre SVL de sorte que le débit ne soit pas limité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Taille du joint : 42
À utiliser avec (application) Joints bout à bout
Taille du joint 42
Matériau Caoutchouc silicone, PTFE (gaine)
Type Bague d’étanchéité