Learn More
Bague de serrage SVL™ pour joint glissant
Code produit 12571436
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 16 mm
Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 22 mm
Taille du port:
22
30
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Taille du port unitSize
12571436 Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 16 mm 22 10 pièces
12581436 Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 22 mm 30 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12571436 Fournisseur SVL Code fournisseur 70132
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique. Les bagues d’étanchéité SVL™ pour joints glissants facilitent l’insertion des thermomètres et des tubulures en verre dans un système SVL™.
  • En caoutchouc de silicone sur gaine PTFE pour une bonne protection contre l’érosion chimique.
  • Idéal pour l’insertion de thermomètres et de tubulures en verre dans un système SVL™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Silicone
À utiliser avec Tube RMN avec bouchon à vis, dia. ext. de 16 mm
Taille du port 22
Type de produit Bague d’étanchéité