Learn More
Récipient de réaction sphérique SVL™
Description
- Manufactured from borosilicate glass for high resistance to chemical attack and thermal shock
- With 100mm wide neck to accept SVL™ lids and sealing ring
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 6 l |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| À utiliser avec (équipement) | SVL™ lids and sealing ring |
| Hauteur (métrique) | 280 mm |
| Type de produit | Reaction vessel |
| Forme | Sphérique |
| Mouth Style | Large |
| Diamètre (métrique) externe | 235 mm |