Learn More
Pyrex™ Têtes d’agitateur SVL™ pour arbres d’agitateur SVL™
Code produit 12024422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Ancre
Hélice à 6 lames
Pale
Turbine repliable
Diamètre (métrique):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Diamètre (métrique) Conditionnement
12024422 Turbine repliable 70 mm 1 pièce
12044422 Ancre 90 mm 1 pièce
12054422 Hélice à 6 lames 80 mm -
15527740 Pale 70 mm 5 pièces
15537740 Ancre 54 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12024422 Fournisseur Pyrex™ Code fournisseur 58893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.66€
    87.22€ / 1 pièces
    Économisez 6.44€
    6% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Changez de têtes d’agitation rapidement et facilement. Les têtes d’agitateur Pyrex™ SVL™ pour axes d’agitateur SVL™ sont fabriquées en polymère PTFE durable ; certains types sont renforcés d’un noyau métallique.
  • Conçues pour une utilisation avec axes pour agitateur SVL™
  • Vissez simplement la tête sur l’extrémité de l’axe
  • En polymère à base de PTFE avec l’ancre et l’hélice renforcées par un noyau métallique
Spécification
Diamètre (métrique) 70 mm
À utiliser avec (équipement) Vaisseaux avec SVL douille de 30 ou 29/32
Quantité 1 unité
Type Turbine repliable