Learn More
Pyrex™ Têtes d’agitateur SVL™ pour arbres d’agitateur SVL™
Artikelnummer. 15537740
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Type:
Ancre
Hélice à 6 lames
Pale
Turbine repliable
Diamètre (métrique):
54 mm
70 mm
80 mm
90 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diamètre (métrique) Pakningsstørrelse
15537740 Ancre 54 mm 5 pièces
12024422 Turbine repliable 70 mm 1 pièce
12044422 Ancre 90 mm 1 pièce
12054422 Hélice à 6 lames 80 mm -
15527740 Pale 70 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15537740 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 58898
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.00€
    376.96€ / 5 pièces
    Économisez 123.04€
    24% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Changez de têtes d’agitation rapidement et facilement. Les têtes d’agitateur Pyrex™ SVL™ pour axes d’agitateur SVL™ sont fabriquées en polymère PTFE durable ; certains types sont renforcés d’un noyau métallique.
  • Conçues pour une utilisation avec axes pour agitateur SVL™
  • Vissez simplement la tête sur l’extrémité de l’axe
  • En polymère à base de PTFE avec l’ancre et l’hélice renforcées par un noyau métallique
Tekniske data
Diamètre (métrique) 54 mm
À utiliser avec (équipement) SVL récipients de réaction
Quantité 1 unité
Type Ancre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.