Learn More
SVL™ Robinets d’arrêt à angle droit Torion
Descrizione
- La clé en PTFE est vissée dans le connecteur Torion fileté pour ouvrir et fermer le robinet d’arrêt
- Aucune lubrification requise : aucun grippage, aucune contamination
- Capacité de vide jusqu’à 10 à 2 Torr
- Les bras latéraux
Specifica
Specifica
| Type | Angle droit |
| Alésage de bouchon | 5,7 mm, bras latéral :3 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | 8 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?