Learn More
SVL™ Robinets d’arrêt à angle droit Torion
Codice prodotto. 15557750
Cambia vista
Click to view available options
Alésage de bouchon:
14,7 mm, bras latéral 10 mm
5,7 mm, bras latéral :3 mm
8,7 mm, bras latéral :5 mm
Dimensione della confezione:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Alésage de bouchon unitSize
15557750 5,7 mm, bras latéral :3 mm 10 pièces
15653447 8,7 mm, bras latéral :5 mm 10 pièces
15567750 14,7 mm, bras latéral 10 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15557750 Fornitore SVL™ N. del fornitore 72241
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
En verre borosilicaté
  • La clé en PTFE est vissée dans le connecteur Torion fileté pour ouvrir et fermer le robinet d’arrêt
  • Aucune lubrification requise : aucun grippage, aucune contamination
  • Capacité de vide jusqu’à 10 à 2 Torr
  • Les bras latéraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Angle droit
Alésage de bouchon 5,7 mm, bras latéral :3 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 8 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.