Learn More
SVL™ Robinets d’arrêt à angle droit Torion
Code produit 15653447
Change view
Click to view available options
Alésage de bouchon:
14,7 mm, bras latéral 10 mm
5,7 mm, bras latéral :3 mm
8,7 mm, bras latéral :5 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon unitSize
15653447 8,7 mm, bras latéral :5 mm 10 pièces
15557750 5,7 mm, bras latéral :3 mm 10 pièces
15567750 14,7 mm, bras latéral 10 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15653447 Fournisseur SVL™ Code fournisseur 72242
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté
  • La clé en PTFE est vissée dans le connecteur Torion fileté pour ouvrir et fermer le robinet d’arrêt
  • Aucune lubrification requise : aucun grippage, aucune contamination
  • Capacité de vide jusqu’à 10 à 2 Torr
  • Les bras latéraux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Angle droit
Alésage de bouchon 8,7 mm, bras latéral :5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) du bras latéral 8 mm