Learn More
Mélange SVOC 506 2000 μg/mL dans un mélange acétone/hexane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluorobiphenyl∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 1718-51-0 |
| Solvant ou matrice | Acétone/Hexane |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 2000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 2000 μg/mL |