Learn More
Micronova Porte-galets de coupon pour écouvillon avec lame épaisse de gabarit PTFE
Code produit 18840393 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
18840393 Blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18840393 Fournisseur Micronova Code fournisseur QPSWC16T
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stabilise les modèles d’échantillonnage pour définir des surfaces précises et reproductibles
  • Améliore la cohérence de l’opérateur, soutient la validation et GMP la conformité, se différencie en réduisant le mouvement du gala lors de l’échantillonnage des écouvillons
  • Accessoire de poignée filetée de 16 in
  • Porte-gabarit compact de coupon en HDPE pour la validation du nettoyage en zone contrôlée
  • Sécuriser une surface de 5 x 5 cm (25 cm2)
  • Filetage direct sur les poignées universelles de la série STA
  • Frontière stable et rigide pour un échantillonnage reproductible
  • Compatible avec les désinfectants et solutions nettoyantes standards pour salles blanches
  • Léger, durable
Spécification
Type de produit Porte-écouvillon
Color-coded Non
Type de poignée Fileté
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable