Learn More
Neogen Échantillonneur à écouvillons
Code produit 17228520
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Bouillon Letheen de 1 ml
Bouillon Letheen de 4 ml
Bouillon Letheen de 5 ml
Tampon de neutralisation de 4 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) unitSize
17228520 Bouillon Letheen de 1 ml 100 pièces
17238520 Bouillon Letheen de 4 ml 100 pièces
17248520 Tampon de neutralisation de 4 ml 100 pièces
17258520 Bouillon Letheen de 5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17228520 Fournisseur Neogen Code fournisseur 7000030299
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dispositif de prélèvement rapide et pratique pour l’échantillonnage et l’analyse de l’environnement sur de petites surfaces.
  • Le bouillon Letheen en flacon est prêt à l’emploi pour la recherche de pathogènes dans les échantillons environnementaux.
  • L’écouvillon atteint les coins et les zones difficiles pour une précision accrue.
  • La conception pratique permet d’améliorer la cohérence de l’échantillonnage, sur le plan technologique et industriel.
  • Les flacons disposent d’un espace de tête suffisant pour l’ajout d’échantillons et le vortex.
  • Écouvillon et flacon autonomes pour une productivité et une efficacité accrues.
Spécification
À utiliser avec (application) Bouillon Letheen de 1 ml
Quantité 100/boîte.
Type de produit Écouvillon