missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Une prise fiable permet des tests et validations environnementaux et de contamination plus propres et plus répétables
- Articulation à angle réglable,
- Contient un écouvillon dans un tube
- Connexion à poignée filetée
- Compatible avec la gamme de pré-écouvillons lorsqu'ils sont utilisés, avec des « pailles » optionnelles pour les contenir plus petites et plus longues
- Outil personnalisé conçu pour stocker des écouvillons pour le suivi et l’échantillonnage environnementaux
- À utiliser avec des poignées de la série SSU pour l’extension dans de grands réservoirs et les zones difficiles d’accès
- Les blocages à écouvillon sont fixés avec un bouton de rotation
- Adapté aux écouvillons avec 0,25 in (6 mm)
- Fabriqué en acier inox électropoli avec composants en acétal
- Le raccord à déconnexion rapide se connecte aux poignées en acier inoxydable de la série SSU
- Résistance chimique aux désinfectants et solutions nettoyantes courants
Specifications
Specifications
| Type de produit | Porte-écouvillon |
| Color-coded | Non |
| Type de poignée | Fileté |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?