Learn More
Micronova™ SwabHolder™ Outil
Code produit 15776242 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jetable:
Réutilisable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jetable Conditionnement
15776242 Réutilisable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15776242 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPSWT04
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027
Le SwabHolder L'outil maintient en toute sécurité les écouvillons de surveillance environnementale (6,35 mm / 0,25 in). Il se fixe aux poignées de la série SSU pour une portée étendue lors de la surveillance de zones difficiles d'accès.
  • Type de produit : Porte-écouvillon
  • Matériau : Fibre de verre enduite de plastique, Delrin
  • Conditionnement : Sachets individuels
  • Stérilité : Non stérile
  • À utiliser avec (application) : Validation du suivi environnemental et du nettoyage
  • Pour utilisation avec (équipement) : Écouvillons de surveillance environnementale (6,35 mm / 0,25 in)
Spécification
Description Porte-écouvillon avec joint réglable
Color-coded Non
Matériau de la poignée Fibre de verre recouverte de plastique
À utiliser avec (application) Inspection en salle blanche
Type de poignée Section circulaire
Stérilité Non stériles
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) 2.54 cm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Écouvillons de surveillance environnementale (6,35 mm/0,25 in). Se fixe aux poignées de la série SSU pour une portée étendue lors de la surveillance de zones difficiles d'accès.
Longueur (métrique) 19.355 cm
Matériau Delrin
Conditionnement Emballage individuel
Quantité 1 de chaque
Poids (impériale) 3,7 onces
Poids (métrique) 104.89 g