Learn More
Thermo Scientific™ Écrou de ligne de transfert à ressort pour ISQ et TSQ
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Accélérez et facilitez les changements de colonnes. Utilisez ce système d’interface GC-MS pour changer les colonnes capillaires sans avoir à aérer votre spectromètre de masse (MS).
Spécification
Spécification
| Description | Accessoires pour chromatographie |
| À utiliser avec (équipement) | Échange-IT |