Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Comprend:
4 godets MTP
4 supports pour 2 Falcon-Gtrade; de 50 ml
Nacelles de 4 x 85 ml
Nacelles de 8 x 15 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 100 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 250 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour tubes et plaques
- Bouchons étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
- Durée de vie du rotor : max. 40 000 cycles
- Le rotor et les godets, bouchons et adaptateurs sont autoclavables
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| À utiliser avec (équipement) | A-4-62 |
| Comprend | Nacelles rectangulaires 4 x 250 ml |
| Nbre de positions | 4 |