Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants pour centrifugeuse de paillasse
Code produit p-8005049 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-4-38
A-4-44
A-4-62
A-4-62-MTP
A-4-81
A-4-81-MTP
A-8-17
Comprend:
4 godets MTP
4 supports pour 2 flacons de 50 ml de Falcon-G
Nacelles de 4 x 85 ml
Nacelles de 8 x 15 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 100 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 250 ml
Nacelles rectangulaires 4 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend unitSize
10258211 A-4-38 Nacelles de 4 x 85 ml 1 pièce
10054271 A-4-44 4 supports pour 2 flacons de 50 ml de Falcon-G 1 pièce
10794563 A-4-81-MTP 4 godets MTP 1 pièce
10120052 A-4-81 Nacelles rectangulaires 4 x 500 ml 1 pièce
10282811 A-4-44 Nacelles rectangulaires 4 x 100 ml 1 pièce
10084161 A-8-17 Nacelles de 8 x 15 ml 1 pièce
10580152 A-4-62 Nacelles rectangulaires 4 x 250 ml 1 pièce
10394792 A-4-62-MTP 4 godets MTP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10258211 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5702720003
Utilisez ces rotors pour une large gamme d’applications moléculaires. Les rotors à godets oscillants Eppendorf™ sont conçus pour une utilisation avec les centrifugeuses de paillasse Eppendorf.
  • Pour tubes et plaques
  • Bouchons étanches aux aérosols pour une centrifugation sûre des échantillons dangereux disponibles en option
  • Durée de vie du rotor : max. 40 000 cycles
  • Le rotor et les godets, bouchons et adaptateurs s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor swing-out
FCR max. 3 000 x g
Vitesse max. 4 400 tr/min
À utiliser avec (équipement) A-4-38
Comprend Nacelles de 4 x 85 ml
Nbre de positions 4