Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor libre
Description
- Fabrication précise à partir de matériaux modernes et certifiés haute performance
- Peut être utilisé en continu à vitesse maximale et à + 4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
- Peut être utilisé pour de nombreux cycles avec une charge maximale et à vitesse maximale, jusqu’à 50 000 cycles
Spécification
Spécification
| Description | Très grande vitesse |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 tubes à fond rond de 10 ml |
| FCR max. | 10 956 x g |
| Vitesse max. | 10 000 tr/min |
| Angle | 90° |
| Comprend | 2 Kits 13134, par ex., 15000, 15039 |