Learn More
Hettich™ Rotor libre pour centrifugeuses ROTINA 380/380R, 4 emplacements
Code produit 10696083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse max.:
4 000 tr/min
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse max.
10696083 4 000 tr/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696083 Fournisseur Hettich™ Code fournisseur 1798
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Fournit des résultats constants et précis pour les applications d’hémoculture et de culture cellulaire / tissulaire utilisant des plaques ou des flacons. ROTINA 380 R est une centrifugeuse de paillasse de grande capacité à usage général compacte.
  • À utiliser avec ROTINA 380/380 R
  • La polyvalence et la taille de la ROTINA 380 constituent un atout précieux pour tout laboratoire. Idéal pour les applications cliniques, de recherche, agroalimentaires et industrielles.
  • Centrifugeuse de grande capacité robuste et stable
  • Les accessoires avec confinement biologique protègent les utilisateurs des aérosols tout en garantissant une sécurité optimale, par exemple, lors de la centrifugation d’échantillons de matière infectieuse
  • Système de régulation de la température avec fonction de pré-réfrigération de -20 à +40°C
  • Versa-Rotor™ pour plusieurs applications
  • Entièrement en acier inoxydable
  • Fonctionnement silencieux
  • Couvercle Easy-Lift™ / Safety-Lock™
Spécification
Type Rotor swing-out
FCR max. 3 095 x g
Vitesse max. 4 000 tr/min
Rayon (métrique) 168 mm
Rayon (métrique) Min. 142 mm
Longueur max. du tube 115 mm
Diamètre max. du tube 65 mm
À utiliser avec (équipement) ROTINA 380/380 R
Angle 90°
Nbre de positions 4