Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor libre pour la ROTINA 420 / 420 R, 4 emplacements
Description
- Rotor swing-out
- 90° 4e place
- À utiliser avec la centrifugeuse ROTINA 420/420 R
Spécification
Spécification
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 600 mL |
| FCR max. | 3 095 x g |
| Vitesse max. | 4 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 168 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 109 mm |
| Longueur max. du tube | 100 mm |
| Diamètre max. du tube | 44 mm |
| À utiliser avec (équipement) | ROTINA 420/420 R |
| Angle | 90° |
| Afficher plus |