Learn More
Notrax Tapis barrière de qualité supérieure Swisslon XT™, anthracite
Code produit 17782028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
150 cm
180 cm
240 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17782028 120 cm 1 pièce
17742028 90 cm 1 pièce
17722038 150 cm 1 pièce
17762038 180 cm 1 pièce
17702048 240 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17782028 Fournisseur Notrax Code fournisseur 380S0034CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.14€
    115.51€ / 1 pièces
    Économisez 27.63€
    19% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Tapis barrière de haute qualité Notrax Swisslon XT™ conçu pour éliminer l’humidité et les particules de saleté plus fines de pénétrer à l’intérieur du bâtiment, adapté à de grandes aires d’accès y compris les applications mur à mur.
  • Tapis barrière de haute qualité conçu pour éliminer l’humidité et les particules de saleté plus fines de pénétrer à l’intérieur du bâtiment, adapté à de grandes aires d’accès y compris les applications mur à mur
  • La nouvelle version de notre tapis barrière classique, connu pour ses fils plus doux, intègre un monofilament pour offrir un brossage supplémentaire et garantir une excellente action nettoyante et absorbante
  • Le nouveau motif à grain tricolore offre des caractéristiques de masquage de saletés exceptionnelles
  • Grande capacité à retenir l'humidité (< 58 litres par m²) et gratter les débris dus au passage piétonnier tout en conservant son aspect impeccable pendant très longtemps
  • La semelle en vinyle épaisse et dense assure la longévité
Spécification
Couleur Charbon
Longueur (impériale) 47 in
Longueur (métrique) 120 cm
Matériau Fils en polyamide 6.0
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 90 cm